accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3COSS

CAS RN 140-90-9

IUPAC Nombre: sodium (ethoxymethanethioyl)sulfanide
Sinónimos: sodium ethyl xanthate
Peso molecular (g/mol): 144.18
Fórmula molecular: C3H5NaOS2
InChi Key: RZFBEFUNINJXRQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CCOC([S-])=S
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados