Learn More
Etilxantato de sodio (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Ethylxanthate |
| CAS | 140-90-9 |
| Fórmula molecular | C3H5NaOS2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | O-Ethyl Ester Dithio-carbonic Acid','Sodium Salt, O-Ethyl Ester Carbonodithioic Acid','Sodium Salt, Ethyl-xanthic Acid','Sodium Salt, Aero 325, Aeroxanthate 325, Ethylxanthic Acid Sodium Salt, O-Ethyl Sodium Dithiocarbonate, SEX, SEX (flotation agent), Sodium O-Ethyl Dithiocarbonate, Sodium O-Ethyl Carbondoithioate, Sodium O-Ethyl Xanthate, Sodium Ethyl Xanthogenate, Sodium Xanthate, Sodium Xanthogenate, Z 4, Z 4 (flotation agent) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6OS2.Na/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCOC(=S)[S-] |
| Nombre IUPAC | etoximetanoditioato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 144.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.968 |