accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3CCH3NH2

CAS RN 140-80-7

IUPAC Nombre: (4-aminopentyl)diethylamine
Sinónimos: (4-aminopentyl)diethylamine
Peso molecular (g/mol): 158.29
Fórmula molecular: C9H22N2
InChi Key: CAPCBAYULRXQAN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCN(CC)CCCC(C)N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados