Learn More
4-Amino-1-(dietilamino)pentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-(diethylamino)pentane |
| CAS | 140-80-7 |
| Fórmula molecular | C9H22N2 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | N1,N1-Diethyl-1,4-pentanediamine, 1-(Diethylamino)-4-aminopentane, 1-Methyl-4-(diethylamino)butylamine, 2-Amino-5-(diethylamino)pentane, 2-Amino-5-diethylamino-n-pentane, 4-(Diethylamino)-1-methylbutylamine, 5-(Diethylamino)-2-pentanamine, 5-(Diethylamino)-2-pentylamine, N,N-Diethyl-1,4-pentanediamine, N5,N5-Diethyl-2,5-pentanediamine, NSC 2606, Novoldiamine, δ-(Diethylamino)-α-methylbutylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H22N2/c1-4-11(5-2)8-6-7-9(3)10/h9H,4-8,10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)CCCC(C)N |
| Nombre IUPAC | 1-N,1-N-dietilpentano-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 158.28 |