CAS RN 13980-07-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac trans-9,10-Ácido Epoxiesteárico, TRC
CAS: 13980-07-9 Fórmula molecular: C18 H34 O3 Peso molecular (g/mol): 298.46 Nombre IUPAC: 8-[(2R,3R)-3-octiloxiran-2-il]ácido octanoico SMILES: CCCCCCCC[C@H]1O[C@@H]1CCCCCCCC(=O)O