Learn More
rac trans-9,10-Ácido Epoxiesteárico, TRC
Código de producto. 30138100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138100 25 mg 25 miligramos
30011930 5 mg 5 miligramos
30007548 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58990025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13980-07-9
Fórmula molecular C18 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 298.46
Nombre IUPAC 8-[(2R,3R)-3-octiloxiran-2-il]ácido octanoico
SMILES CCCCCCCC[C@H]1O[C@@H]1CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-9,10-Epoxystearic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-7-10-13-16-17(21-16)14-11-8-6-9-12-15-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/t16-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2508
Porcentaje de pureza >95%