CAS RN 13979-05-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Disulfuro de palmitoil, TRC
CAS: 13979-05-0 Fórmula molecular: C32H62O2S2 Peso molecular (g/mol): 542.96 Sinónimo: Bis(1-oxohexadecyl) Disulfide Nombre IUPAC: S-hexadecanoilsulfanilo hexadecanetioato SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SSC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC