Learn More
Disulfuro de palmitoil, TRC
Código de producto. 30415685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
30415685 50 mg
1 options
Código de producto. 30415685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP15691350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13979-05-0
Fórmula molecular C32H62O2S2
Peso molecular (g/mol) 542.96
Sinónimo Bis(1-oxohexadecyl) Disulfide
Nombre IUPAC S-hexadecanoilsulfanilo hexadecanetioato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SSC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitoyl Disulfide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H62O2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-36-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.4191