accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH2NOH2NCH3

CAS RN 139756-02-8

IUPAC Nombre: 4-amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Sinónimos: 4-amino-2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 182.23
Fórmula molecular: C8H14N4O
InChi Key: PZMXDLWWQHYXGY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=NN(C)C(C(N)=O)=C1N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados