Learn More
4-Amino-1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 139756-02-8 |
| Fórmula molecular | C8 H14 N4 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N4O/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13) |
| SMILES | CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1N |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-metil-5-propilpirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.1168 |