Learn More
4-amino-1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, Mikromol™
Código de producto. 30463344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463344 4 x 25 mg -
30050851 25 mg 25 miligramos
17912506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463344 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0254.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-amino-1-metil-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
CAS 139756-02-8
Nombres de analitos o componentes 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H14 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Amino-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N4O/c1-3-4-5-6(9)7(8(10)13)12(2)11-5/h3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,13)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCc1nn(C)c(C(=O)N)c1N
Nombre IUPAC 4-amino-2-metil-5-propilpirazol-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 182.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1168 g/mol