CAS RN 139308-65-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tolafentrine, TRC
CAS: 139308-65-9 Fórmula molecular: C28 H31 N3 O4 S Peso molecular (g/mol): 505.63 Nombre IUPAC: N-[4-[(4aS,10bR)-8,9-dimetoxi-2-metil-3,4,4a,10b-tetrahidro-1H-benzo[c][1,6]naftiridina-6-il]fenil]-4-metilbenzenosulfonamida SMILES: COc1cc2[C@@H]3CN(C)CC[C@@H]3N=C(c4ccc(NS(=O)(=O)c5ccc(C)cc5)cc4)c2cc1OC