Learn More
Tolafentrine, TRC
Código de producto. 30453844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453844 2 mg -
30450736 0.5 mg -
30449071 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5310002MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139308-65-9
Fórmula molecular C28 H31 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 505.63
Nombre IUPAC N-[4-[(4aS,10bR)-8,9-dimetoxi-2-metil-3,4,4a,10b-tetrahidro-1H-benzo[c][1,6]naftiridina-6-il]fenil]-4-metilbenzenosulfonamida
SMILES COc1cc2[C@@H]3CN(C)CC[C@@H]3N=C(c4ccc(NS(=O)(=O)c5ccc(C)cc5)cc4)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolafentrine
Cantidad 2 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H31N3O4S/c1-18-5-11-21(12-6-18)36(32,33)30-20-9-7-19(8-10-20)28-23-16-27(35-4)26(34-3)15-22(23)24-17-31(2)14-13-25(24)29-28/h5-12,15-16,24-25,30H,13-14,17H2,1-4H3/t24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.2035