CAS RN 1392809-08-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MRL-871, TRC
CAS: 1392809-08-3 Fórmula molecular: C22H12ClF3N2O3 Peso molecular (g/mol): 444.79 Sinónimo: 4-[1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-indazol-3-yl]benzoic Acid Nombre IUPAC: 4-(1-(2-cloro-6-(trifluorometil)benzoilo)-1H-indazol-3-il)ácido benzoico SMILES: O=C(C1=CC=C(C2=NN(C3=C2C=CC=C3)C(C4=C(C(F)(F)F)C=CC=C4Cl)=O)C=C1)O