Learn More
MRL-871, TRC
Código de producto. 30475781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475781 5 mg 5 miligramos
30469413 1 mg 1 miligramo
30473988 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM7502305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1392809-08-3
Fórmula molecular C22H12ClF3N2O3
Peso molecular (g/mol) 444.79
Sinónimo 4-[1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-indazol-3-yl]benzoic Acid
Nombre IUPAC 4-(1-(2-cloro-6-(trifluorometil)benzoilo)-1H-indazol-3-il)ácido benzoico
SMILES O=C(C1=CC=C(C2=NN(C3=C2C=CC=C3)C(C4=C(C(F)(F)F)C=CC=C4Cl)=O)C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl]-1H-indazol-3-yl]benzoic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H12ClF3N2O3/c23-16-6-3-5-15(22(24,25)26)18(16)20(29)28-17-7-2-1-4-14(17)19(27-28)12-8-10-13(11-9-12)21(30)31/h1-11H,(H,30,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.05