CAS RN 1392129-96-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sulfacloropiraizina Monohidrato Sódico, TRC
CAS: 1392129-96-2 Fórmula molecular: C10 H8 Cl N4 O2 S . Na . H2 O Peso molecular (g/mol): 324.72 Sinónimo: Sulfaclozine Sodium Monohydrate,Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)-, sodium salt, hydrate (1:1:1) Nombre IUPAC: sodio; (4-aminofenil)sulfonil-(6-clororirazina-2-il)azaniduro; hidratar SMILES: O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cncc(Cl)n2