Learn More
Sulfacloropiraizina Monohidrato Sódico, TRC
Código de producto. 30136086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136086 1 g 1 g
17932855 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6889751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1392129-96-2
Fórmula molecular C10 H8 Cl N4 O2 S . Na . H2 O
Peso molecular (g/mol) 324.72
Sinónimo Sulfaclozine Sodium Monohydrate, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)-, sodium salt, hydrate (1:1:1)
Nombre IUPAC sodio; (4-aminofenil)sulfonil-(6-clororirazina-2-il)azaniduro; hidratar
SMILES O.[Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cncc(Cl)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfaclozine sodium monohydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na.H2O/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;;/h1-6H,12H2;;1H2/q-1;+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.006