CAS RN 1391728-13-4
IUPAC Nombre:
1-fluoro-3,3-dimethyl-3H-1λ³,2-benziodaoxole
Sinónimos:
1-fluoro-3,3-dimethyl-1λ³,2-benziodaoxole
Peso molecular (g/mol):
280.08
Fórmula molecular:
C9H10FIO
InChi Key:
FISITPXJYDTLHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)O[I](F)C2=CC=CC=C12
1
–
3
de
3
resultados
1
1-fluoro-3,3-dimetil-1,2-benziodoxol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-fluoro-3,3-dimetil-1,2-benziodoxol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1-fluoro-3,3-dimetil-1,2-benziodoxol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.