Learn More
1-fluoro-3,3-dimetil-1,2-benziodoxol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Fluoro-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole |
| CAS | 1391728-13-4 |
| Fórmula molecular | C9 H10 F I O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10FIO/c1-9(2)7-5-3-4-6-8(7)11(10)12-9/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OI(F)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-fluoro-3,3-dimetil-1$l^{3},2-benziodoxol |
| Peso molecular (g/mol) | 280.078 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.976 |