CAS RN 1391194-56-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-7-(clorometil)pteridina-4(1H)-one (>90%), TRC
CAS: 1391194-56-1 Fórmula molecular: C7 H6 Cl N5 O Peso molecular (g/mol): 211.61 Sinónimo: 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one,4(3H)-Pteridinone, 2-amino-7-(chloromethyl)-,2-Amino-7-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone Nombre IUPAC: 2-amino-7-(clorometil)-1H-pteridina-4-una SMILES: NC1=NC(=O)c2ncc(CCl)nc2N1