Learn More
2-Amino-7-(clorometil)pteridina-4(1H)-one (>90%), TRC
Product Code. 30240903
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Unit Size:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30240903 50 mg 50 miligramos
30240869 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30240903 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA60335050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1391194-56-1
Fórmula molecular C7 H6 Cl N5 O
Peso molecular (g/mol) 211.61
Sinónimo 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one, 4(3H)-Pteridinone, 2-amino-7-(chloromethyl)-, 2-Amino-7-(chloromethyl)-4(3H)-pteridinone
Nombre IUPAC 2-amino-7-(clorometil)-1H-pteridina-4-una
SMILES NC1=NC(=O)c2ncc(CCl)nc2N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one
Nombres de analitos o componentes 2-Amino-7-(chloromethyl)pteridin-4(1H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClN5O/c8-1-3-2-10-4-5(11-3)12-7(9)13-6(4)14/h2H,1H2,(H3,9,11,12,13,14)
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0261