CAS RN 1391068-28-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-[(S)-O-(5-isoquinolinesulfonil)-N-terc-boc-N-metiltirosil]-4-fenil-piperazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1-[(S)-O-(5-isoquinolinesulfonil)-N-terc-boc-N-metiltirosil]-4-fenil-piperazina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.