Learn More
1-[(S)-O-(5-isoquinolinesulfonil)-N-terc-boc-N-metiltirosil]-4-fenil-piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(S)-O-(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-tert-boc-N-methyltyrosyl]-4-phenyl-piperazine |
| CAS | 1391068-28-2 |
| Fórmula molecular | C34H38N4O6S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Isoquinolinesulfonic Acid 4-[(2S)-2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]methylamino]-3-oxo-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl]phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H38N4O6S/c1-34(2,3)43-33(40)36(4)30(32(39)38-21-19-37(20-22-38)27-10-6-5-7-11-27)23-25-13-15-28(16-14-25)44-45(41,42)31-12-8-9-26-24-35-18-17-29(26)31/h5-18,24,30H,19-23H2,1-4H3 |
| SMILES | CN(C(Cc1ccc(OS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1)C(=O)N4CCN(CC4)c5ccccc5)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | [4-[2-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]-3-oxo-3-(4-fenilpiperazin-1-il)propil]fenil] isoquinolina-5-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 630.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 630.2512 |