CAS RN 1391054-37-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Prasugrel EP G como hidrocloruro, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
Ciclopropil 2-Fluorofenil Dicetona, TRC
CAS: 1391054-37-7 Fórmula molecular: C11 H9 F O2 Peso molecular (g/mol): 192.19 Sinónimo: 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione Nombre IUPAC: 1-ciclopropil-2-(2-fluorofenil)etano-1,2-dión SMILES: Fc1ccccc1C(=O)C(=O)C2CC2