Learn More
Ciclopropil 2-Fluorofenil Dicetona, TRC
Código de producto. 30134863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134863 100 mg 100 miligramos
17941075 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC988705100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391054-37-7
Fórmula molecular C11 H9 F O2
Peso molecular (g/mol) 192.19
Sinónimo 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione
Nombre IUPAC 1-ciclopropil-2-(2-fluorofenil)etano-1,2-dión
SMILES Fc1ccccc1C(=O)C(=O)C2CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9FO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)11(14)10(13)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0587
Porcentaje de pureza >95%