Learn More
Prasugrel EP G como hidrocloruro, Mikromol™
Descripción
Prasugrel EP G como hidrocloruro
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| CAS | 1391054-37-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C11 H9 F O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethane-1,2-dione, Prasugrel Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Prasugrel Impurity G as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9FO2/c12-9-4-2-1-3-8(9)11(14)10(13)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1C(=O)C(=O)C2CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-ciclopropil-2-(2-fluorofenil)etano-1,2-diona |
| Mostrar más |