CAS RN 1391053-99-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido glioxílico-13C2 monohidrato, TRC
CAS: 1391053-99-8 Fórmula molecular: 13C2H4O4 Peso molecular (g/mol): 94.04 Sinónimo: 2-Oxoacetic Acid-13C2 Monohydrate,Glyoxalic Acid-13C2 Monohydrate,Formylformic Acid-13C2 Monohydrate,NSC 27785-13C2,Oxalaldehydic Acid-13C2 Monohydrate,Oxoacetic Acid-13C2 Monohydrate,Oxoethanoic Acid-13C2 Monohydrate,α-Ketoacetic Acid-13C2 Monohydrate; Nombre IUPAC: ácido 2-oxoacético; hidratar SMILES: O=[13CH][13C](O)=O.O