Learn More
Ácido glioxílico-13C2 monohidrato, TRC
Código de producto. 30134798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134798 10 mg 10 miligramos
30006350 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG75500210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-99-8
Fórmula molecular 13C2H4O4
Peso molecular (g/mol) 94.04
Sinónimo 2-Oxoacetic Acid-13C2 Monohydrate, Glyoxalic Acid-13C2 Monohydrate, Formylformic Acid-13C2 Monohydrate, NSC 27785-13C2, Oxalaldehydic Acid-13C2 Monohydrate, Oxoacetic Acid-13C2 Monohydrate, Oxoethanoic Acid-13C2 Monohydrate, α-Ketoacetic Acid-13C2 Monohydrate;
Nombre IUPAC ácido 2-oxoacético; hidratar
SMILES O=[13CH][13C](O)=O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyoxylic Acid-13C2 Monohydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2/i1+1,2+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0177