CAS RN 1391053-14-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Bromuro de 9-[[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfenil]nonil]sulfenil]nonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Bromuro de 9-[[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfenil]nonil]sulfenil]nonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Bromuro de 9-[[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfenil]nonil]sulfenil]nonilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.