Learn More
Bromuro de 9-[[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentil)sulfenil]nonil]sulfenil]nonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-((9-((4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl)nonyl)sulfenyl)nonyl Bromide |
| CAS | 1391053-14-7 |
| Fórmula molecular | C23H42BrF5S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]nonyl]thio]nonyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H42BrF5S2/c24-17-11-7-3-1-4-8-12-18-30-19-13-9-5-2-6-10-14-20-31-21-15-16-22(25,26)23(27,28)29/h1-21H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)CCCSCCCCCCCCCSCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-(9-bromononilsulfanil)-9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfanil)nonano |
| Peso molecular (g/mol) | 557.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 556.1831 |