CAS RN 1391052-83-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2',3'-Dihidro-7-metoxi-espiro[isobenzofurano-1(3H),1'-[1H]fenalen]-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2',3'-Dihidro-7-metoxi-espiro[isobenzofurano-1(3H),1'-[1H]fenalen]-3-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.