Learn More
2',3'-Dihidro-7-metoxi-espiro[isobenzofurano-1(3H),1'-[1H]fenalen]-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-Dihydro-7-methoxy-spiro[isobenzofuran-1(3H),1'-[1H]phenalen]-3-one |
| CAS | 1391052-83-7 |
| Fórmula molecular | C21H16O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16O3/c1-23-18-10-9-13-11-12-21(17-8-4-6-15(18)19(13)17)16-7-3-2-5-14(16)20(22)24-21/h2-10H,11-12H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc2CCC3(OC(=O)c4ccccc34)c5cccc1c25 |
| Nombre IUPAC | 7-metoxiespiro[1,2-dihidrofenaleno-3,3'-2-benzofurano]-1'-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 316.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1099 |