CAS RN 1391052-47-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5'-Oxo Amisulpride, TRC
CAS: 1391052-47-3 Fórmula molecular: C17H25N3O5S Peso molecular (g/mol): 383.46 Sinónimo: 4-Amino-N-[(1-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide Nombre IUPAC: 4-amino-N-[(1-etil-5-oxopirrolidina-2-il)metil]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida SMILES: CCN1C(CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC)CCC1=O