Learn More
5'-Oxo Amisulpride, TRC
Código de producto. 30428779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428779 5 mg
30416588 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8471005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391052-47-3
Fórmula molecular C17H25N3O5S
Peso molecular (g/mol) 383.46
Sinónimo 4-Amino-N-[(1-ethyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
Nombre IUPAC 4-amino-N-[(1-etil-5-oxopirrolidina-2-il)metil]-5-etilsulfonil-2-metoxibenzamida
SMILES CCN1C(CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Oxo Amisulpride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O5S/c1-4-20-11(6-7-16(20)21)10-19-17(22)12-8-15(26(23,24)5-2)13(18)9-14(12)25-3/h8-9,11H,4-7,10,18H2,1-3H3,(H,19,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1515