CAS RN 1391051-90-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
rac 1-Hidroxi Éster Metílico de Quetorolac, TRC
CAS: 1391051-90-3 Fórmula molecular: C16H15NO4 Peso molecular (g/mol): 285.29 Sinónimo: 5-Benzoyl-1-hydroxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid Methyl Ester,Ketorolac Impurity G; SMILES: COC(=O)C1(CCN2C1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3)O