Learn More
rac 1-Hidroxi Éster Metílico de Quetorolac, TRC
Código de producto. 30008060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008060 25 mg 25 miligramos
30005177 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94365525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391051-90-3
Fórmula molecular C16H15NO4
Peso molecular (g/mol) 285.29
Sinónimo 5-Benzoyl-1-hydroxy-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic Acid Methyl Ester, Ketorolac Impurity G;
SMILES COC(=O)C1(CCN2C1=CC=C2C(=O)C3=CC=CC=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac 1-Hydroxy Ketorolac Methyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15NO4/c1-21-15(19)16(20)9-10-17-12(7-8-13(16)17)14(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8,20H,9-10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1001