CAS RN 138644-99-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-3'-Hidroxi-N-metilcoclaurina Clorhidrato (~75% EE), TRC
CAS: 138644-99-2 Fórmula molecular: C18H22ClNO4 Peso molecular (g/mol): 351.8 Sinónimo: (S)-4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)methyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride Nombre IUPAC: (S)-4-((7-hidroxi-6-metoxi-2-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1-il)metil)benceno-1,2-cloruro de diol SMILES: OC1=CC=C(C[C@@H]2N(C)CCC3=C2C=C(O)C(OC)=C3)C=C1O.Cl