Learn More
(S)-3'-Hidroxi-N-metilcoclaurina Clorhidrato (~75% EE), TRC
Código de producto. 30133573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133573 10 mg 10 miligramos
30004932 0.5 mg 0.50 miligramo
30008478 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94649510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138644-99-2
Fórmula molecular C18H22ClNO4
Peso molecular (g/mol) 351.8
Sinónimo (S)-4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)methyl]-1,2-benzenediol Hydrochloride
Nombre IUPAC (S)-4-((7-hidroxi-6-metoxi-2-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1-il)metil)benceno-1,2-cloruro de diol
SMILES OC1=CC=C(C[C@@H]2N(C)CCC3=C2C=C(O)C(OC)=C3)C=C1O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-3’-Hydroxy-N-methylcoclaurine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO4.ClH/c1-19-6-5-12-9-18(23-2)17(22)10-13(12)14(19)7-11-3-4-15(20)16(21)8-11;/h3-4,8-10,14,20-22H,5-7H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.12
Porcentaje de pureza >95%