CAS RN 1383478-94-1
IUPAC Nombre:
N-[4-(dimethylsulfamoyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidine-1-carbothioamide
Sinónimos:
N-[4-(dimethylsulfamoyl)phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidine-1-carbothioamide
Peso molecular (g/mol):
509.68
Fórmula molecular:
C27H31N3O3S2
InChi Key:
VAUKHARIAMDAGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(=S)N2CCC(CC2)C(O)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ CYM 9484
CAS: 1383478-94-1 Fórmula molecular: C27H31N3O3S2