Learn More
Tocris Bioscience™ CYM 9484
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001678 10 mg 10 miligramos
30001533 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001678 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4606/10
Potent NPY Y2 receptor antagonist
Potent neuropeptide Y (NPY) Y2 receptor antagonist (IC50 = 19 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1383478-94-1
Fórmula molecular C27H31N3O3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CYM 9484
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.63
Pureza >98%
Peso molecular 509.683