accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHTiHOSOOO

CAS RN 13825-74-6

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol): 161.94
Fórmula molecular: H2O5STi
InChi Key: ZYPJORZNHDXKSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=[Ti].OS(O)(=O)=O
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados