Learn More
Sulfato de titanio, MP Biomedicals
Código de producto. 11469144 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11469144 100 g
1 options
Código de producto. 11469144 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521892680
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium Sulfate
CAS 13825-74-6
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.98