CAS RN 138169-63-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroxi-2-metil-1H-imidazol-1-etanol, TRC
CAS: 138169-63-8 Fórmula molecular: C6 H10 N2 O2 Peso molecular (g/mol): 142.16 Nombre IUPAC: 3-(2-hidroxietil)-2-metil-imidazol-4-ol SMILES: Cc1ncc(O)n1CCO