Learn More
5-Hidroxi-2-metil-1H-imidazol-1-etanol, TRC
Código de producto. 30406709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406709 50 mg 50 miligramos
30405972 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94750550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138169-63-8
Fórmula molecular C6 H10 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Nombre IUPAC 3-(2-hidroxietil)-2-metil-imidazol-4-ol
SMILES Cc1ncc(O)n1CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxy-2-methyl-1H-imidazole-1-ethanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O2/c1-5-7-4-6(10)8(5)2-3-9/h4,9-10H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0742