accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHSOONOO

CAS RN 138-42-1

IUPAC Nombre: 4-nitrobenzene-1-sulfonic acid
Sinónimos: 4-nitrobenzenesulfonic acid
Peso molecular (g/mol): 203.17
Fórmula molecular: C6H5NO5S
InChi Key: SPXOTSHWBDUUMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados