Learn More
Hidrato de ácido 4-nitrobencenosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741062 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10741062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 415820250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzenesulfonic acid hydrate
Nombre de nota pract., 85%
CAS 138-42-1
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.0°C to 112.0°C
Color De beige a naranja amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5NO5S
Fórmula lineal SO3HC6H4NO2
Número MDL MFCD09037353
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-nitrobenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonic acid, 4-nitrobenzenesulfonate, p-nitrophenylsulfonic acid, 4-nitrobenzenesulphonic acid, 4-nitro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-nitro, ccris 3132, acmc-1bvgi
Clave InChI SPXOTSHWBDUUMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4-nitrobenzene-1-sulfonic acid
Peso molecular (g/mol) 203.17
PubChem CID 8740
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzenesulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.