CAS RN 1379686-29-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
SR 9011, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
SR 9011, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
SR9011, MedChemExpress
MedChemExpress SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.