Learn More
SR 9011, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SR9011 |
| CAS | 1379686-29-9 |
| Fórmula molecular | C23H31ClN4O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-[[[(4-Chlorophenyl)methyl][(5-nitro-2-thienyl)methyl]amino]methyl]-N-pentyl-1-pyrrolidinecarboxamide (ACI), 3-[[(4-Chlorophenyl)methyl-[(5-nitrothiophen-2-yl)methyl]amino]methyl]-N-pentylpyrrolidine-1-carboxamide, SR 9011 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31ClN4O3S/c1-2-3-4-12-25-23(29)27-13-11-19(16-27)15-26(14-18-5-7-20(24)8-6-18)17-21-9-10-22(32-21)28(30)31/h5-10,19H,2-4,11-17H2,1H3,(H,25,29) |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1CN(CC2CCN(C(NCCCCC)=O)C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3 |
| Nombre IUPAC | 3- (4-clorofenil)metil][(5-nitro-2-tienil)metil]amino]metil]-N-pentil-1-pirrolidincarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 479 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.1805 |