Learn More
SR9011, MedChemExpress
Código de producto. 16489767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489767 5 mg 5 miligramos
16473257 50 mg 50 miligramos
16417216 100 mg 100 miligramos
16410296 2 mg 2 miligramos
16407248 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16489767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16988
MedChemExpress SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
SR9011 is a REV-ERBα/β agonist with IC50s of 790 nM and 560 nM for REV-ERBα and REV-ERBβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SR9011
Forma física Solid
CAS 1379686-29-9
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H31ClN4O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (89.76 mM)
SMILES O=C(N1CC(CN(CC2=CC=C(Cl)C=C2)CC3=CC=C([N+]([O-])=O)S3)CC1)NCCCCC
Peso molecular (g/mol) 479.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.04
Porcentaje de pureza 98.97%