CAS RN 1379583-33-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Petromizonol 24-Sulfato Sal Sódica, TRC
CAS: 1379583-33-1 Fórmula molecular: C24 H41 O7 S . Na Peso molecular (g/mol): 496.63 Nombre IUPAC: sodio; [(4R)-4-[(3R,5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]pentilo] sulfato SMILES: C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)([C@@H](O)C3)[C@@]([C@@H](CCCOS(=O)(=O)O)C)(CC4)[H])[H])([C@H](O)C[C@]1(C[C@H](O)CC2)[H])[H])[H].[Na]